Learn More
Fisherbrand™ Boîtes de transport
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Construction en polycarbonate et disponible en trois couleurs pour identifier l’utilisateur ou le propriétaire
- Joint en silicone étanche à l’eau et trois couvercles à agrafe pour garantir l’étanchéité de la fermeture
- La poignée de transport se replie entièrement dans l’espace du corps, ce qui permet d’empiler les unités
- Le couvercle s’ouvre complètement à 180° : l’accès au contenu est pratique et l’unité est facile à nettoyer
- Peut contenir des tubes de 13 et 16 mm dans un rack Onerack™ à 72 emplacements ou un rack de taille/marque similaire
- Séparateurs fournis pour créer ses propres tailles de compartiment ou à utiliser vide pour transporter des produits et des équipements de plus grande taille
- Autoclavables
Spécification
Spécification
| Type de produit | Boîte à échantillons |
| Couleur | Jaune |
| Matériau | PC |
| Dimensions (L x l x H) | 15,25 x 8,25 x 6,75 po (38,73 x 20,95 x 17,14 cm) |
| À utiliser avec (application) | Transport |
| À utiliser avec (équipement) | Tubes de 13 et 16 mm dans un rack à 72 places |
| Hauteur (impériale) | 6,75 in |
| Hauteur (métrique) | 17,14 cm |
| Capacité | Tubes de 13 à 16 mm dans un rack à 72 places |
| Comprend | (3) Fermoirs de couvercle, séparateur, joint hermétique |
| Afficher plus |