Learn More
Fisherbrand™ Boîtes de transport
GREENER_CHOICE
Pour le transport d’échantillons biologiques et cliniques, mais également d’instruments et de produits que vous voulez conserver au propre et au sec dans des conditions de test ambiantes. La boîte de transport Fisherbrand™ est en polycarbonate et disponible en trois couleurs
Marque:  Fisherbrand™ HS120078
66.78 EUR valable jusqu'au 2025-04-18
Utilisez le code promo "24095" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15155564
  • 175.00€ / 1 pièce
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Construction en polycarbonate et disponible en trois couleurs pour identifier l’utilisateur ou le propriétaire
  • Joint en silicone étanche à l’eau et trois couvercles à agrafe pour garantir l’étanchéité de la fermeture
  • La poignée de transport se replie entièrement dans l’espace du corps, ce qui permet d’empiler les unités
  • Le couvercle s’ouvre complètement à 180° : l’accès au contenu est pratique et l’unité est facile à nettoyer
  • Peut contenir des tubes de 13 et 16 mm dans un rack Onerack™ à 72 emplacements ou un rack de taille/marque similaire
  • Séparateurs fournis pour créer ses propres tailles de compartiment ou à utiliser vide pour transporter des produits et des équipements de plus grande taille
  • Autoclavables
Spécification
Spécification
Jaune
Rectangulaires
Tubes de 13 et 16 mm dans un rack à 72 places
(3) Fermoirs de couvercle, séparateur, joint hermétique
1 unité
38,73 cm
20,95 cm
17,14 cm
PC
Transport
Tubes de 13 à 16 mm dans un rack à 72 places
Boîte à échantillons
15,25 x 8,25 x 6,75 po (38,73 x 20,95 x 17,14 cm)
15,25 in
8.25 in
6,75 in
FDS
Documents Certificats
Promotions
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Utilisez le code 24095 pour recevoir cette promotion.
    Code promotionnel: 24095
    Expire2025-04-15
    Jours
    10
    Heures
    12
    Minutes
    44
    Secondes
    29
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre 17/03/2025 et 15/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales En savoir plus
  • Plusieurs fabricants
    Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoire
    Code promotionnel25721
    Expire2025-05-01
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Boîtes de transport >