Learn More
Fisherbrand™ Tubulure en PVC transparent et maille térylène
Tubulure à usage général pour le transfert de fluides, de gaz et d’aliments en poudre
Marque: Fisherbrand™ L80102
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Toutes les dimensions sont approximatives.- Transparente, incolore
- Paroi renforcée en maille térylène
- Flexibilité mais grande résistance inhérente
- Adapté aux applications à pression modérée ou sous vide
Spécification
6,5 x 3mm | |
10 m | |
1/boîte |
PVC | |
Adapté aux applications à pression modérée ou sous vide | |
Transparent |