Learn More
Deutsch Neumann™ Bouchons en caoutchouc de silicone
Pour une fermeture sûre et sécurisée des appareils de laboratoire. Les bouchons en caoutchouc de silicone Deutsch Neumann™ sont transparents.
Marque:  Deutsch Neumann™ 1010508
Code produit. 10672421
  • 0.30€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Conforme à la norme DIN 12 871
  • Résistance à la chaleur jusqu’à 200°C
  • Duromètre 50 Shore A
  • Disponibles dans une large gamme de tailles
Spécification
Spécification
20 mm
Transparent
12 mm
Bouchon
1/boîte
8 mm
Silicone