Learn More
Deutsch Neumann™ Bouchons en caoutchouc de silicone
Pour une fermeture sûre et sécurisée des appareils de laboratoire. Les bouchons en caoutchouc de silicone Deutsch Neumann™ sont transparents.
Marque: Deutsch Neumann™ 1010531
Description
- Conforme à la norme DIN 12 871
- Résistance à la chaleur jusqu’à 200°C
- Duromètre 50 Shore A
- Disponibles dans une large gamme de tailles
Spécification
35mm | |
Transparent | |
38mm | |
Bouchon |
1 de chaque | |
31mm | |
Silicone |