Learn More
Deutsch Neumann™ Bouchons en caoutchouc de silicone
Pour une fermeture sûre et sécurisée des appareils de laboratoire. Les bouchons en caoutchouc de silicone Deutsch Neumann™ sont transparents.
Marque:  Deutsch Neumann™ 1010523
Code produit. 10130131
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Conforme à la norme DIN 12 871
  • Résistance à la chaleur jusqu’à 200°C
  • Duromètre 50 Shore A
  • Disponibles dans une large gamme de tailles
Spécification
Spécification
30mm
Transparent
29 mm
Bouchon
1/boîte
23 mm
Silicone