Learn More
Deutsch Neumann™ Bouchons en caoutchouc de silicone
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
5mm
8 mm
12,5mm
17 mm
23 mm
31mm
36 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Conforme à la norme DIN 12 871
- Résistance à la chaleur jusqu’à 200°C
- Duromètre 50 Shore A
- Disponibles dans une large gamme de tailles
Spécification
Spécification
| Hauteur (métrique) | 25mm |
| Quantité | 1/boîte |
| Couleur | Transparent |
| Diameter (Metric) Bottom | 17 mm |
| Diamètre (métrique) supérieur | 22 mm |
| Matériau | Silicone |
| Type de produit | Bouchon |