Learn More
Fisherbrand™ Écran de protection transparent
S’utilise avec : Agitateurs, plaques chauffantes et agitateurs à plaque chauffante Isotemp
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Fisherbrand Transparent Shield est une protection anti-éclaboussures pour tous les agitateurs, les plaques chauffantes et les agitateurs pour plaques chauffantes Isotemp
- Optimisez la souplesse et la performance
Spécification
Agitateurs 7x7 | |
Pare-éclaboussures |