Learn More
Buerkle™ Tubulure PTFE transparente
Utilisez la tubulure en PTFE transparente Buerkle™ en laboratoire. Cette tubulure dispose d’une résistance chimique élevée, ce qui lui permet de résister à des températures comprises entre -200 et +260°C et des pressions variables. Idéale pour les applications de chromatographie liquide.
Marque: Buerkle™ 8804-0305
44.36 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Les valeurs de pression correspondent à des valeurs maximales (pression de rupture) dans des conditions ambiantes optimales.L’utilisateur est tenu de déterminer toute adéquation !
Description
- Résistent à des températures de -200 à +260°C
- Autoclavables
- PTFE
Spécification
RoHS | |
3 mm | |
5 mm | |
39,37 mil | |
Industriel, laboratoire | |
Résistant aux produits chimiques | |
PTFE | |
55 (Shore D) | |
260°C |
Autoclavable | |
PTFE | |
5 m | |
1 mm | |
-200°C | |
260°C | |
Transparent | |
80 bars |