Learn More
Buerkle™ Tubulure PTFE transparente
Utilisez la tubulure en PTFE transparente Buerkle™ en laboratoire. Cette tubulure dispose d’une résistance chimique élevée, ce qui lui permet de résister à des températures comprises entre -200 et +260°C et des pressions variables. Idéale pour les applications de chromatographie liquide.
Marque: Buerkle™ 8804-0810
78.85 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Les valeurs de pression correspondent à des valeurs maximales (pression de rupture) dans des conditions ambiantes optimales.L’utilisateur est tenu de déterminer toute adéquation !
Description
- Résiste à des températures comprises entre -200 et +260°C
- Autoclavable
- PTFE
Spécification
RoHS | |
8 mm | |
10 mm | |
39,37 mil | |
Industrie, Laboratoire | |
Résistante aux produits chimiques | |
55 (Shore D) | |
260°C |
Autoclavable | |
PTFE | |
5 m | |
1 mm | |
-200°C | |
Transparent | |
30 bars |