Learn More
VITLAB™ Conteneurs d’échantillons transparents, en polypropylène, avec bouchon à clipser
Click to view available options
Capacité (métrique):
160 ml
Diamètre (métrique):
50 mm
Hauteur (métrique):
110 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Product Type: Sample Container
- Material: Polypropylene (Container), LDPE (Cap)
- Color: Transparent
- Shape: Round
- Includes: Snap-On Cap
Spécification
Spécification
| Type de produit | Conteneur d’échantillon |
| Closure Included | Oui |
| Graduated | No |
| Matériau | Polypropylène |
| Stérilité | Non stérile |
| Capacité (impériale) | 5.4 oz. |
| Capacité (métrique) | 160 ml |
| Matériau du bouchon | PEBD |
| Type de bouchon | Couvercle à clipser |
| Couleur | Transparent |
| Afficher plus |