Learn More
Kartell™ Entonnoirs à poudre en polypropylène transparent
Fabriqués avec du PP pour offrir une grande résistance et une véritable durabilité. Les entonnoirs à poudre en PP transparent Kartell™ sont conçus pour verser de grandes quantités de poudre ou autres matières solides ou liquides sans restriction de débit, ségrégation de composants ni formation de ponts.
Marque: Kartell™ 0017100
Description
Fabriqués avec du PP pour offrir une grande résistance et une véritable durabilité. Les entonnoirs à poudre en PP transparent Kartell™ sont conçus pour verser de grandes quantités de poudre ou autres matières solides ou liquides sans restriction de débit, ségrégation de composants ni formation de ponts.
- Côtés inclinés à 60°
- La nervure externe évite toute pressurisation
- Utilisable avec des liquides
- Autoclavables
Spécification
| 60 mm | |
| 15 mm | |
| 60° | |
| Peut être utilisé avec des liquides |
| 45 ml | |
| PP | |
| Oui | |
| 45 mm |