Learn More
Kartell™ Entonnoirs à poudre en polypropylène transparent
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
120 mm
150 mm
180 mm
Diamètre (métrique) de la tige:
30 mm
36 mm
43 mm
Longueur (métrique) du tube:
27 mm
39 mm
48 mm
Capacité (métrique):
360 ml
730 ml
1290 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Fabriqués avec du PP pour offrir une grande résistance et une véritable durabilité. Les entonnoirs à poudre en PP transparent Kartell™ sont conçus pour verser de grandes quantités de poudre ou autres matières solides ou liquides sans restriction de débit, ségrégation de composants ni formation de ponts.
- Côtés inclinés à 60°
- La nervure externe évite toute pressurisation
- Utilisable avec des liquides
- Autoclavables
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) supérieur | 150 mm |
| Capacité (métrique) | 730 ml |
| Diamètre (métrique) de la tige | 36 mm |
| Matériau | PP |
| Angle | 60° |
| Autoclavable | Autoclavables |
| À utiliser avec (application) | Utilisable avec des liquides |
| Longueur (métrique) du tube | 39 mm |