Learn More
Vitlab™ Entonnoir à poudre, transparent, en polypropylène
Utilisez ces entonnoirs pour toute une variété d’applications d’embouteillage et de décantation dans l’industrie alimentaire. Les entonnoirs à poudre en PP transparents VITLAB™ possèdent une tige courte et large. Idéal pour le transfert de substances en poudre ou en granulés.
Marque:  Vitlab™ 70894
Code produit. 10717021
Description
Description
  • Entonnoir en PP transparent
  • Débit rapide grâce à une inclinaison de 60°
Spécification
Spécification
80mm
PP
60°
Adaptés au contact avec les denrées alimentaires
21 mm
75 mm
Autoclavables
25mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Vitlab™ Entonnoir à poudre, transparent, en polypropylène > Hauteur : 75 mm ; diamètre externe de tige : 21 mm