Learn More
Vitlab™ Grands entonnoirs en PP transparent
Fabriqué en PP pour offrir résistance et durabilité. Les grands entonnoirs en PP transparent VITLAB™ conviennent au remplissage de grandes quantités de liquides.
57.10€ - 136.00€
Spécification
Matériau | Polypropylène |
---|---|
Angle | 60° |
Autoclavable | Autoclavables |
À utiliser avec (application) | Convient au remplissage de grandes quantités de liquides |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) supérieur | Diamètre (métrique) de la tige | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) supérieur | Diamètre (métrique) de la tige | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15712106
|
Vitlab™
41894 |
3200 ml | 250mm | 30mm | 260 mm |
136.00€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10088550
|
Vitlab™
41994 |
12500 ml | 350mm | 35mm | 440 mm |
57.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Débit rapide grâce à une forte inclinaison à 60°
- Poignée de suspension (pas de poignée pour la taille 12500 ml)
- Adapté aux denrées alimentaires
- Accessoires disponibles
Spécification
Polypropylène | |
60° | |
Autoclavables | |
Convient au remplissage de grandes quantités de liquides |