Learn More
Bohlender™ Pissettes graduées en PFA transparent
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1 000 ml |
| Matériau | PFA |
| Quantité | 1Pack |
| Type de produit | Pissette |
| À utiliser avec (équipement) | Convient aux flacons de laboratoire à filetage GL 32 |
| Diamètre (métrique) | 92 mm |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Autoclavable | Autoclavable |