Learn More
VITLAB™ Pissettes en PEBD, transparentes, avec mention Eau distillée imprimée
Code produit. p-8005108
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
1000 ml
Filetage (métrique):
GL 25
GL 32
GL 63
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
Code produit. 10446792
Marque: VITLAB™ 133181
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Identifiez clairement les pissettes prévues pour être utilisées avec de l’eau distillée. Les pissettes en PEBD VITLAB™ portent la mention Eau distillée imprimée de façon permanente dans plusieurs langues pour un maximum de clarté. Les flacons transparents en PEBD sont équipés d’un bouchon à vis et d’un col large ou étroit avec un tube dont la pointe garantit un jet très précis.
Pissettes avec la mention “Eau distillée” imprimée sur le flacon de façon indélébile en allemand, anglais, français et espagnol pour identifier facilement le contenu. Chaque flacon pulvérisateur est conditionné individuellement dans un sachet en PE clairement étiqueté.
  • Conçus pour un contrôle précis de la température
    • L’embout finement étiré crée un jet de pulvérisation précis pour un contrôle précis
    • Reflux du milieu optimisé grâce au tube de pulvérisation continu
  • Choix de flacons à col étroit ou large
    • Flacons coniques à col étroit pour une manipulation aisée
    • Flacons à col large à épaulement carré pour un remplissage facile et sûr
    • Tous les flacons sont dotés de bouchons à vis avec filetages GL pour une prise solide et sûre
  • Fabriqués en matériaux durables et transparents
    • Flacons en polyéthylène basse densité (PEBD) durables et faciles à manipuler
    • Les tubes de pulvérisation en PP sont autoclavables à 121°C pendant 20 minutes
    • Le matériau transparent permet de vérifier facilement le volume restant
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Couleur Transparent
Matériau PEBD
Conditionnement Emballage individuel dans sachet en PE
Quantité 12Pack
Filetage (métrique) GL 25
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 135 mm
Type de produit Pissette
Chemical Label Eau distillée
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (métrique) 58 mm
Type de bouchon Bouchon à vis