Learn More
Vitlab™ Entonnoir en PEHD, grande taille, transparent
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
200 mm
Conditionnement:
6 pièces
Description
- Transparent
- Débit rapide grâce à une inclinaison de 60°
- Poignée pratique pour suspension
- Accessoires en option disponibles
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) supérieur | 200 mm |
| Capacité (métrique) | 1300 ml |
| Matériau | HDPE |
| Hauteur (métrique) | 200 mm |
| Description | Filtre en PEHD |
| À utiliser avec (application) | Convient au remplissage de grandes quantités de liquides |