Learn More
Fisherbrand™ Tube translucide en silicone
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Diamètre (métrique) externe:
3 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
10 mm
12 mm
14 mm
15 mm
Longueur totale (métrique):
25 m
5 m
5 m
Conditionnement:
1 pièce
25m
5m
Description
- Tube translucide en silicone
- Conforme aux exigences de la FDA (denrées alimentaires)
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Approuvé FDA, BFR et WRAS |
| Diamètre (métrique) interne | 10 mm |
| Matériau | Silicone |
| Diamètre (métrique) externe | 15 mm |
| Longueur totale (métrique) | 5 m |
| Épaisseur (métrique) | 2,5 mm |
| À utiliser avec | Pompes péristaltiques |
| À utiliser avec (application) | Pharmaceutique, biotechnologie, transfert de fluides stériles |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -40°C |
| Stérilité | Stérile |
| Afficher plus |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction