Learn More
Masterflex™ Tubulure à micro-diamètre en PTFE
Réduisez les frictions tout en optimisant la résistance chimique avec la tubulure à micro-diamètre. La tubulure à micro-diamètre en PTFE Cole-Parmer™ est idéale pour les températures extrêmes et dans les environnements chimiques agressifs.
Marque:  Masterflex™ 06417-21
Code produit. 11789749
  • 33.85€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
La résine de tubulure en PTFE est certifiée UL et conforme aux exigences de la FDA (21 CFR 177 1150) et de l’USP classe VI.
  • Chimiquement inerte
  • Faible perméabilité
  • Coefficient de friction le plus faible de toutes les tubulures
  • Plage de températures comprise entre -400 et 500°F (-240 à 260°C) ; Fond à 620°F (327°C)
  • Résistance à la traction comprise entre 2500 et 4000 psi
Spécification
Spécification
Certifié UL et conforme aux exigences de la FDA (21 CFR  177,1550) et de l’USP classe VI.
PTFE
30,48 m
Utilisez cette tubulure translucide à des températures extrêmes et dans des environnements chimiques agressifs
1 unité
4000°psi
5,58 mm
1,06 mm
0,25 mm
-204deg;C
Translucide
260°C