Learn More
Fisherbrand™ Flacons gradués translucides
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
Description
- Bouchon en PEHD
- Autoclavables
Spécification
Capacité (métrique) | 250 ml |
Couleur | Translucide |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 45mm |
Comprend | Bouchon vissant en polypropylène |
Matériau | HDPE |
Nb par paquet | 12/boîte |
Closure Included | Oui |
Autoclavable | Autoclavable |
Bouche | Large |
Hauteur (métrique) | 114 mm |