Learn More
Masterflex™ Tubulure translucide en FEP
Tubulure en FEP translucide Cole-Parmer, Diamètre intérieur : 4,8 mm, Autoclavable : Autoclavable, Certifications / conformité : La résine est conforme à la norme FDA (21 CFR 177.1550). La tubulure est fabriquée dans un établissement agréé ISO 9001-2008, Diamètre extérieur : 6,4 mm, Température de fonctionnement max. : 205 deg. C
Marque: Masterflex™ 06406-66
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Tubulure en FEP translucide Cole-Parmer, Diamètre intérieur : 4,8 mm, Autoclavable : Autoclavable, Certifications / conformité : La résine est conforme à la norme FDA (21 CFR 177.1550). La tubulure est fabriquée dans un établissement agréé ISO 9001-2008, Diamètre extérieur : 6,4 mm, Température de fonctionnement max. : 205 deg. C
Spécification
La résine est conforme à la norme FDA (21 CFR 177.1550). La tubulure est fabriquée dans un établissement agréé ISO 9001-2008 | |
4,8 mm | |
6,4 mm | |
0,8 mm | |
-270°C | |
Translucide | |
205°C |
Autoclavable | |
FEP | |
7,62 mm | |
Applications exigeantes de laboratoire, chimiques, électriques, mécaniques, pharmaceutiques et automobiles, pour le transfert de matériaux à température élevée ou très corrosifs, adapté également aux applications de haute pureté | |
1/boîte | |
209°psi |