Learn More
Gilac™ Translucent Airtight Box with Blue Lid
Code nomenclature Nacres: NB.51
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,4 l
0,8 l
1,2 l
2 l
4 l
8 l
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Translucent airtight box with blue lid suitable for food contact.
- It is made up of a transparent polypropylene base allowing the contents to be visible and recognizable.
- Rounded corners to facilitate cleaning and limit retention areas.
- Blue soft cover, guaranteeing a perfect seal.
- Light, very resistant and suitable for food contact.
- Box for preserving food and its flavours while preserving the contents from external odours.
- Dishwasher safe.
- Stackable with its lid, discover the complete range made up of 6 formats ranging from 0.4 L to 8 L depending on your needs.
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 13.5 oz. |
| Capacité (métrique) | 0,4 l |
| Couleur de bouchon | Bleu |
| Type de bouchon | Airtight Lid |
| Couleur | Translucent |
| Matériau | Polypropylene |
| Forme | Rectangular |
| Type de produit | Airtight Box |
| Empilables | Oui |
| Dimensions (L x l x H) | 128 x 90 x 60 mm |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gilac™ Translucent Airtight Box with Blue Lid >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu