Learn More
Thermo Scientific™ Kit de transformation bactérienne TransformAid
Kit de préparation rapide et pratique de cellules E. coli compétentes pour garantir une efficacité de transformation de plus de 107 transformants par µg d’ADN plasmidique.
Marque: Thermo Scientific™ K2710
Code nomenclature Nacres: NA.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Utilisez une nouvelle méthode pour la préparation rapide de cellules chimiquement compétentes d’ E. coli à partir de cultures bactériennes ou de colonies bactériennes pendant la nuit avec le kit de transformation bactérienne Thermo Scientific TransformAid™. Le principal composant de ce système est la solution T unique, qui génère des cellules compétentes en quelques étapes simples. La procédure rapide et pratique garantit l’efficacité de la transformation de plus de 107 transformants par μg d’ADN plasmidique, idéale pour les expériences de clonage courantes. L’option qui consiste à utiliser des colonies bactériennes pour la préparation de cellules compétentes accentue la flexibilité de n’importe quelle expérience de clonage.
Le kit de transformation des bactéries TransformAid peut être utilisé avec la plupart des souches d’E. coli couramment utilisées pour le clonage : JM107, JM109, XL1-Blue, SURE, TOPP2, W3110, NM527, AD494, CJ236, GM2163, C600, BL21, M15, NM522, HB101, ER2267.
Kit de transfection bactérienne TransformAid• Efficace: > 107 bactéries transfectées par g d'ADN plasmidique
• Pratique: les bactéries E. coli compétentes sont préparées à partir d'une culture sur la nuit ou d'une colonie bactérienne
• Rapide: moins d'une heure entre la culture et l'étalement sur boîte de pétri
• Solution T unique permettant de produire rapidement des cellules compétentes
• La plupart de souches E. coli généralement utilisées pour le clonage: JM107, JM109, XL1-Blue, SURE, TOPP2, W3110, NM527, AD494, CJ236, GM2163, C600, BL21, M15, NM522, HB101, ER2267.
Spécification
Expériences de clonage courantes ; Clonage à extrémités franches ; clonage TA. | |
Kit de transformation bactérienne TransformAid |