Få mere at vide
Få mere at vide
BRAND™ Pipette à volume fixe Transferpettor™
Shop alle Brand produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volume (métrique):
1 μl
5 μl
10 μL
20 μl
50 μl
100 μl
200 μl
Förpackningsstorlek
1 pièce
Beskrivelse
- Haut degré de précision et d’exactitude
- Pour les opérations de pipetage les plus exigeantes
- Fonctionnent selon le principe de déplacement positif, le piston étant en contact direct avec le liquide aspiré
- Le piston étanche nettoie toujours les parois des pointes jusqu’à ce qu’elles soient complètement propres, ce qui donne des résultats reproductibles
- Il n'est pas nécessaire de jeter les pointes après chaque opération de pipetage car le mouillage résiduel est négligeable
- Utilisation conseillée avec les milieux ayant une densité pouvant atteindre 13,6 g/cm³, une viscosité pouvant atteindre 50 000 mm2/s, une pression de vapeur pouvant atteindre 500 mbar
- Plage de températures de fonctionnement de 15°C à 40°C
- Livraison avec certificat de performance
Tekniske data
Tekniske data
| Précision | 0,6 percnt;, plusmn; 0,3 mu;l |
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 8655-2 |
| Couleur | Vert |
| Type | Pipette |
| Volume (métrique) | 50 μl |
| Température (métrique) en fonctionnement | 15 °C à 40 °C |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion