Learn More
BRAND™ Pipette à volume fixe Transferpettor™
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 μl
5 μl
10 μL
20 μl
50 μl
100 μl
200 μl
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Haut degré de précision et d’exactitude
- Pour les opérations de pipetage les plus exigeantes
- Fonctionnent selon le principe de déplacement positif, le piston étant en contact direct avec le liquide aspiré
- Le piston étanche nettoie toujours les parois des pointes jusqu’à ce qu’elles soient complètement propres, ce qui donne des résultats reproductibles
- Il n'est pas nécessaire de jeter les pointes après chaque opération de pipetage car le mouillage résiduel est négligeable
- Utilisation conseillée avec les milieux ayant une densité pouvant atteindre 13,6 g/cm³, une viscosité pouvant atteindre 50 000 mm2/s, une pression de vapeur pouvant atteindre 500 mbar
- Plage de températures de fonctionnement de 15°C à 40°C
- Livraison avec certificat de performance
Spécification
Spécification
| Précision | 1,0 percnt;, plusmn; 0,05 mu;l |
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 8655-2 |
| Couleur | Blanc |
| Type | Pipette |
| Volume (métrique) | 5 μl |
| Température (métrique) en fonctionnement | 15 °C à 40 °C |