Learn More
BRAND™ Pipette à volume fixe Transferpettor™
Code produit. 10088520 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 μl
5 μl
10 μL
20 μl
50 μl
100 μl
200 μl
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10088520
Marque: BRAND™ 701863
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéale pour les liquides lorsque les pipettes à déplacement d'air ne fonctionnent pas. Les pipettes à volume fixe Brand™ Transferpettor™ permettent de manipuler des liquides visqueux, moussants et une haute pression de vapeur.
  • Haut degré de précision et d’exactitude
  • Pour les opérations de pipetage les plus exigeantes
  • Fonctionnent selon le principe de déplacement positif, le piston étant en contact direct avec le liquide aspiré
  • Le piston étanche nettoie toujours les parois des pointes jusqu’à ce qu’elles soient complètement propres, ce qui donne des résultats reproductibles
  • Il n'est pas nécessaire de jeter les pointes après chaque opération de pipetage car le mouillage résiduel est négligeable
  • Utilisation conseillée avec les milieux ayant une densité pouvant atteindre 13,6 g/cm³, une viscosité pouvant atteindre 50 000 mm2/s, une pression de vapeur pouvant atteindre 500 mbar
  • Plage de températures de fonctionnement de 15°C à 40°C
  • Livraison avec certificat de performance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision 0,8 percnt;, plusmn; 0,16 mu;l
Certifications/Conformité DIN EN ISO 8655-2
Couleur Noir
Type Pipette
Volume (métrique) 20 μl
Température (métrique) en fonctionnement 15 °C à 40 °C