Learn More
BRAND™ Transferpette™ S, Volume fixe
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μL
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
500 μl
1000 μl
2000 μl
Conditionnement:
1 pièce
Description
- La pipette à déplacement d'air Transferpette™ S vous permet de travailler de manière efficace et ergonomique avec de petits et de grands volumes.
- Des forces de fonctionnement faibles et une course courte garantissent un pipetage plus détendu, même pendant les longues séries de pipetage.
- Grâce à son ergonomie parfaite, la Transferpette™ S offre une prise confortable pour n'importe quelle position de la main, que vous soyez gaucher ou droitier, ou que vous ayez de grandes ou petites mains.
- Il n'est pas nécessaire de changer de préhension, car la pipette de microlitres permet un fonctionnement à une seule main : réglez le volume, pipettez, éjectez la pointe.
- La protection contre le changement de volume est également facile à utiliser avec des gants et évite une modification accidentelle du volume de votre appareil.
- La Transferpette™ S est également dotée de la technologie Easy Calibration, qui facilite l’étalonnage.
- Un tableau de compatibilité indique les pointes qui s'adaptent à l'appareil, ce qui vous permet de toujours commander les bons cônes de pipette.
- Gamme de volumes des pipettes monocanal : de 0,1 μl à 10 ml
- Gamme de volumes de pipettes multicanaux : de 0,5 μl à 300 μ l
- Pointe conique universelle
- Code couleur sur la molette de réglage de réglage du volume, protection de l'arbre et protection contre le changement de volume
- Insertion et éjection faciles des pointes grâce aux joints toriques des pipettes multicanaux
- Peut être étalonné facilement et sans outils grâce à la technologie Easy Calibration
- Arbre fin pour un échantillonnage à partir de récipients étroits (tubes à centrifuger)
- Pression de vapeur jusqu’à 500 mbar
- Viscosité jusqu’à 260 mPa
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | DIN EN 285 |
| Description | Transferpette™ S, 100 μl, volume fixe, F-100, DE-M. |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Yellow |
| Jetable | Reusable |
| À utiliser avec | Pipette Tip 200 μL |
| Matériau | Polypropylene |
| Nombre de canaux | 1 |
| Stérilité | Non stérile |
| Type | Pipette à volume fixe |
| Afficher plus |