Learn More
BRAND™ Pipette électronique Transferpette™
Associe les propriétés mondialement éprouvées des pipettes mécaniques à déplacement d'air et à piston aux avantages d'un dispositif électronique.
Marque: BRAND™ 705307
448.10 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21922" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.57000kg
Description
- La tige de la pipette peut être dévissée et est entièrement autoclavable (121°C)
- Cinq programmes pratiques : pipetage, pipetage inverse, mélange, électrophorèse sur GEL et distribution
- Etalonnage facile - Technique permettant d'effectuer des réglages rapides sans outils
- Marquage CE conformément à la directive 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
Spécification
±30μL | |
Autoclavable | |
Transferpette™ | |
250 à 5000 μl | |
15 °C à 40 °C |
Directive IVD 98/79 EG | |
1 | |
Pipette électronique | |
UE |