Learn More
Brand™ Pipette électronique microlitre Transferpette™-12
Associent une conception confortable, une répartition équilibrée du poids, un logiciel intuitif et une documentation conviviale pour vos besoins de pipetage.
Marque: Brand™ 705453
975.60 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conception ergonomique et fonctionnelle du boîtier
- 12 canaux
- Repose-doigt individuel réglable
- Structure de menus intuitive et manuel d’utilisation entièrement illustré
- Réduction significative des forces de fixation et d’éjection des cônes à l’aide d’un cône universel
- Piston et éjecteur résistants à la corrosion
- Cinq programmes pratiques : pipetage, pipetage inverse, mélange, électrophorèse en gel, distribution
- Prêtes à l’emploi : 4 000 cycles de pipetage avec chaque charge de batterie, fonction d’actualisation de la batterie même pendant la recharge
- Chaque pipette est dotée d‘un marquage DE-M et est fournie avec un certificat de performance
- Fournie avec batterie, adaptateur secteur, support de dispositif, réservoir de réactifs, outil de montage, huile de silicone et un ensemble de bagues d’étanchéité en FKM
Spécification
≤ 0,8 ±, % 0,8 μl | |
Autoclavable | |
12 | |
Oui | |
5 à 100 μl | |
Ergonomique | |
0,1 μl | |
230V/50 Hz | |
50 Hz |
360 ° | |
Jaune | |
Transferpette | |
Pipette électronique | |
LCD | |
Adaptateur secteur pour l'Europe | |
1 unité | |
230 V |
Brand Volumetric measurement in the laboratory
Taille: 3.6 MB
Brand Volumetric measurement in the laboratory
Taille: 3.6 MB
Brochure: Transferpette electronic
Taille: 4.4 MB
Brochure: Transferpette electronic
Taille: 4.4 MB
Operating Manual: Transferpette electronic 8 12
Taille: 3.5 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brand™ Pipette électronique microlitre Transferpette™-12 > Volume : 5 à 100 μl, modèle 12, adaptateur secteur pour l'Europe
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu