Learn More
Brand™ Pipette électronique microlitre Transferpette™-12
Associent une conception confortable, une répartition équilibrée du poids, un logiciel intuitif et une documentation conviviale pour vos besoins de pipetage.
Marque: Brand™ 705460
852.69 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21923" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conception ergonomique et fonctionnelle du boîtier
- 12 canaux
- Repose-doigt individuel réglable
- Structure de menus intuitive et manuel d’utilisation entièrement illustré
- Réduction significative des forces de fixation et d’éjection des cônes à l’aide d’un cône universel
- Piston et éjecteur résistants à la corrosion
- Cinq programmes pratiques : pipetage, pipetage inverse, mélange, électrophorèse en gel, distribution
- Prêtes à l’emploi : 4 000 cycles de pipetage avec chaque charge de batterie, fonction d’actualisation de la batterie même pendant la recharge
- Chaque pipette est dotée d‘un marquage DE-M et est fournie avec un certificat de performance
- Fournie avec batterie, adaptateur secteur, support de dispositif, réservoir de réactifs, outil de montage, huile de silicone et un ensemble de bagues d’étanchéité en FKM
Spécification
&le ; 1,0 &percnt ;, ± ; 0,2 μl | |
Autoclavable | |
12 | |
Oui | |
1 à 20 μL | |
Ergonomique | |
0,02 μl | |
230V/50 Hz |
360 ° | |
Gris | |
Transferpette™ | |
Pipette électronique microlitre | |
LCD | |
Adaptateur UK/Irlande | |
1 unité |