Learn More
Thermo Scientific™ Dispositif de soutirage pour récipients de transfert
Le dispositif de soutirage pour récipients de transfert Thermo Scientific facilite la distribution des liquides sans en renverser.
Brand: Thermo Scientific™ AY509X3
This item is not returnable.
View return policy
Description
Le dispositif de soutirage pour récipients de transfert Thermo Scientific facilite la distribution des liquides sans en renverser.
- Permet de faciliter la distribution de liquides, jusqu’à 8 l/min. (2,12 gal./min.), sans les verser.
- Disponible pour les modèles de 10 litres, 20 litres, et 30 litres
Specifications
Dispositif de retrait de LN2 , 8L/min | |
1,05 ft3 | |
Thermo 30 |
Dispositif de soutirage LN2 | |
30 L |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction