Learn More
Trans-zéatine-riboside, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10489481 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
Code produit. 10489481
Marque: Thermo Scientific Acros 337200500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-Zeatin-riboside
CAS 6025-53-2
Point de fusion 179°C to 180°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C15H21N5O5
Numéro MDL MFCD00036809
Quantité 50 mg
Synonyme zeatin riboside, trans-zeatin riboside, trans-zeatin-riboside, ribosylzeatin, trans-zeatinriboside, 9-ribosyl-trans-zeatin, unii-7lg4d082a9, n-4-hydroxy-3-methyl-2-butenyl adenosine, e-n-4-hydroxy-3-methyl-2-butenyl adenosine, 9-beta-d-ribosyl-trans-zeatin
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Clé InChI GOSWTRUMMSCNCW-HNNGNKQASA-N
SMILES CC(=CCNC1=NC=NC2=C1N=CN2C3C(C(C(O3)CO)O)O)CO
Nom IUPAC (2R,3S,4R,5R)-2-(hydroxyméthyl)-5-[6-[[(E)-4-hydroxy-3-méthylbut-2-ényl]amino]purin-9-yl]oxolane-3,4-diol
Poids moléculaire (g/mol) 351.36
CID PubChem 6440982
ChEBI CHEBI:71693
Poids de la formule 351.36
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline