Learn More
Thermo Scientific Chemicals (+)-Trans-taxifoline
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | (+)-Trans-taxifoline |
Quantité | 100 mg |
Point de fusion | 216,0°C à 220,0°C |
Poids de la formule | 304,25 |
Clé InChI | CXQWRCVTCMQVQX-LSDHHAIUSA-N |
SMILES | O[C@@H]1[C@H](OC2=CC(O)=CC(O)=C2C1=O)C1=CC=C(O)C(O)=C1 |
Nom IUPAC | (2R,3R)-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one |
Poids moléculaire (g/mol) | 304.25 |