Learn More
TRANS-stilbène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080628
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
103-30-0
C14H12
180.25
MFCD00064300
PJANXHGTPQOBST-VAWYXSNFSA-N
trans-stilbene, e-stilbene, stilbene, 1,2-diphenylethylene, trans-1,2-diphenylethylene, bibenzylidene, bibenzylidine, bibenzal, trans-1,2-diphenylethene, alpha,beta-diphenylethylene
638088
CHEBI:36007
(E)-stilbène
C1=CC=C(C=C1)C=CC2=CC=CC=C2
103-30-0
C14H12
180.25
MFCD00064300
PJANXHGTPQOBST-VAWYXSNFSA-N
trans-stilbene, e-stilbene, stilbene, 1,2-diphenylethylene, trans-1,2-diphenylethylene, bibenzylidene, bibenzylidine, bibenzal, trans-1,2-diphenylethene, alpha,beta-diphenylethylene
638088
CHEBI:36007
(E)-stilbène
C1=CC=C(C=C1)C=CC2=CC=CC=C2
trans-Stilbene is used in the manufacturing of dye lasers, optical brighteners, non-steroidal synthetic estrogens such as diethylstilbestrol, fosfestrol and dienestrol. It is used as a phosphor and a scintillator. It is also involved in transition metal catalyzed asymmetric epoxidation and dihydroxylation. Further, it is used as raw material in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trans-stilbène est utilisé dans la fabrication de lasers à colorants, de brillants optiques, dʼœstrogènes synthétiques non stéroïdiens tels que le diéthylstilbestrol, le fosfestrol et le dienestrol. Il est utilisé comme luminophore et scintillateur. Il est également impliqué dans lʼépoxydation asymétrique et la dihydroxylation catalysées par un métal de transition. En outre, il est utilisé comme matière première dans la synthèse organique.
Solubilité
Soluble dans le benzène et lʼéther. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau trans-Stilbene
Point de fusion 122°C to 125°C
Densité 1.14
Point d’ébullition 305°C to 307°C
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 1616740
Merck Index 14,8817
Informations sur la solubilité Soluble in benzene and ether. Insoluble in water.
Poids de la formule 180.25
Pourcentage de pureté 98%