Learn More
trans-cinnamaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10020820
trans-cinnamaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10020820
50 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
50 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Code produit. 10020820
Marque: Thermo Scientific Acros 110350500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14371-10-9
Formule moléculaire C9H8O
Poids moléculaire (g/mol) 132.16
Numéro MDL MFCD00007000
Clé InChI KJPRLNWUNMBNBZ-QPJJXVBHSA-N
Synonyme cinnamaldehyde, trans-cinnamaldehyde, cinnamic aldehyde, e-cinnamaldehyde, cinnamal, 3-phenylacrylaldehyde, zimtaldehyde, cinnamylaldehyde, 3-phenylpropenal, 2e-3-phenylprop-2-enalAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 637511
ChEBI CHEBI:16731
SMILES O=C\C=C\C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-Cinnamaldehyde
Point de fusion -7.5°C
Couleur Jaune
Densité 1.0500g/mL
Point d’ébullition 250.0°C to 252.0°C
Point d’éclair 71°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH=CHCHO
Indice de réfraction 1.6210 to 1.6230
Quantité 50 g
Beilstein 07,348
Merck Index 14,2297
Gravité spécifique 1.05
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.1g/L (20°C) (kolbenmethode).
Nom IUPAC (2E)-3-phenylprop-2-enal
Poids de la formule 132.16
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0460827 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number110350500,110355000,110350010,110350050
Numéro de lotA0450327 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/03/2024 Catalog Number110350500,110355000,110350010,110350050
Numéro de lotA0456557 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/09/2023 Catalog Number110350500,110355000,110350010,110350050
Numéro de lotA0448806 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number110350500,110355000,110350010,110350050
Numéro de lotA0444820 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/02/2023 Catalog Number110350500,110355000,110350010,110350050
compliance-icons
Identifiant produit
  • trans-Cinnamaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: trans-Cinnamaldehyde
Nom du produit
trans-cinnamaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >