Learn More
Trans-benzyl(chloro)bis(triphénylphosphine)palladium(II), Thermo Scientific Chemicals
40.00€ - 113.57€
Identifiants chimiques
CAS 22784-59-4
Formule moléculaire C43H37ClP2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 757.59
Numéro MDL MFCD00010395
Clé InChI GYAXNTWMUGUEJY-UHFFFAOYSA-M
Nom IUPAC benzyl(chloro)palladiumbis(ylium); bis(triphenylphosphane)
SMILES Cl[Pd++]CC1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10552242
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
369711000
100 mg Flacon en verre
40.00€
100mg
10150812
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
369715000
500 mg Flacon en verre
113.57€
500mg
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
22784-59-4
757.59
GYAXNTWMUGUEJY-UHFFFAOYSA-M
Cl[Pd++]CC1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
C43H37ClP2Pd
MFCD00010395
benzyl(chloro)palladiumbis(ylium); bis(triphenylphosphane)
Spécification
trans-Benzyl(chloro)bis(triphenylphosphine)palladium(II)
166°C to 170°C
Authentique
MFCD00010395
GYAXNTWMUGUEJY-UHFFFAOYSA-M
benzyl(chloro)palladiumbis(ylium); bis(triphenylphosphane)
757.59
22784-59-4
Jaune
C43H37ClP2Pd
08,35; 09,41; 10,26; 12,44; 13,30
Cl[Pd++]CC1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
757.59
Poudre cristalline
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
Identifiant produit
  • trans-Benzyl(chloro)bis(triphenylphosphine)palladium(II)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.