Learn More
(±)-trans-ACPD, Tocris Bioscience™
Code produit. 30001057
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Group I and II mGlu agonist
Equimolecular mixture of (1S,3R)- and (1R,3S)-ACPD. Selective agonist for metabotropic glutamate receptors; active at both group I and group II mGlu receptors (EC50 values are 2, 15, 23 and ∽800 μM at mGluR2, mGluR1, mGluR5 and mGluR4 respectively).
(1S,3R)-ACPD and cis-ACPD also available.
Identifiants chimiques
CAS 67684-64-4
Formule moléculaire C7H11NO4
Poids moléculaire (g/mol) 173.168
Clé InChI YFYNOWXBIBKGHB-FFWSUHOLSA-N
Synonyme 1s,3s-1-aminocyclopentane-1,3-dicarboxylic acid, chembl29726, trans-acpd, cis-acpd, +/--trans-acpd, 1s, 3r-acpd, 1-amino-cis-cyclopentane-1,3-dicarboxylic acid, tocris-0186, tocris-0187, tocris-0284
CID PubChem 6604704
Nom IUPAC (1S,3S)-1-aminocyclopentane-1,3-dicarboxylic acid
SMILES C1CC(CC1C(=O)O)(C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau (±)-trans-ACPD
Quantité 10 mg
Poids de la formule 173.17
Pourcentage de pureté >99%