Learn More
Acide trans-aconitique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11400591
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
4023-65-8
C6H6O6
174.108
MFCD00002721
GTZCVFVGUGFEME-HNQUOIGGSA-N
trans-aconitic acid, trans-aconitate, e-1-propene-1,2,3-tricarboxylic acid, aconitic acid, e-prop-1-ene-1,2,3-tricarboxylic acid, aconitic acid, trans, trans aconitic acid, e-aconitic acid, unii-7db37960cw, 1e-1-propene-1,2,3-tricarboxylic acid
444212
CHEBI:32806
Acide (E)-prop-1-ène-1,2,3-tricarboxylique
C(C(=CC(=O)O)C(=O)O)C(=O)O
4023-65-8
C6H6O6
174.108
MFCD00002721
GTZCVFVGUGFEME-HNQUOIGGSA-N
trans-aconitic acid, trans-aconitate, e-1-propene-1,2,3-tricarboxylic acid, aconitic acid, e-prop-1-ene-1,2,3-tricarboxylic acid, aconitic acid, trans, trans aconitic acid, e-aconitic acid, unii-7db37960cw, 1e-1-propene-1,2,3-tricarboxylic acid
444212
CHEBI:32806
Acide (E)-prop-1-ène-1,2,3-tricarboxylique
C(C(=CC(=O)O)C(=O)O)C(=O)O
It plays an important role as an antimicrobial agent that blocks the transformation of Leishmania donovani amastigotes to prostigotes. trans-Aconitic acid is also used in synthesis of aconitate esters. It may be used for cross-linking polyvinyl alcohol film for preparing composite nanofiltration membranes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il joue un rôle important en tant qu’agent antimicrobien qui bloque la transformation des amastigotes de Leishmania donovani en prostigotes. L’acide trans-aconitique est également utilisé dans la synthèse des esters d’aconitate. Il peut être utilisé pour les films d’alcool polyvinylique à réticulation pour la préparation de membranes de nanofiltration composites.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 20°C 400 g/l. Légèrement soluble dans l’éther.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau trans-Aconitic acid
Point de fusion ∼190°C (decomposition)
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Merck Index 14,117
Informations sur la solubilité Soluble in water at 20°C 400g/L. Slightly soluble in ether.
Poids de la formule 174.11
Pourcentage de pureté 98%