Learn More
trans-4-méthylcyclohexanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
trans-4-Methylcyclohexanol is used to prepare 4-methylcyclohexyl nitrite to study the laser-induced fluorescence (LIF) excitation spectra of the 4-methylcyclohexoxy and d11-cyclohexoxy radicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trans-4-méthylcyclohexanol est utilisé pour préparer le nitrite 4-méthylcyclohexyl pour étudier les spectres d’excitation de fluorescence induite par laser (FRV) des radicaux 4-méthylcyclohexoxy et d11-cyclohexoxy.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Le trans-4-méthylcyclohexanol est utilisé pour préparer le nitrite 4-méthylcyclohexyl pour étudier les spectres d’excitation de fluorescence induite par laser (FRV) des radicaux 4-méthylcyclohexoxy et d11-cyclohexoxy.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | trans-4-Methylcyclohexanol |
Densité | 0.91 |
Point d’ébullition | 173°C to 175°C |
Point d’éclair | 72°C (162°F) |
Indice de réfraction | 1.455 |
Quantité | 5 g |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
Poids de la formule | 114.19 |
Pourcentage de pureté | 98% |