Learn More
Trans-3-hexén-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
trans-3-Hexen-1-ol stimulates the antennae of male H. cunea moths. It is also used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trans-3-hexén-1-ol stimule les antennes des papillons H. cunea mâles. Il est également utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Conserver à l’abri des oxydants.
Le trans-3-hexén-1-ol stimule les antennes des papillons H. cunea mâles. Il est également utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Conserver à l’abri des oxydants.
Spécification
Nom chimique ou matériau | trans-3-Hexen-1-ol |
Densité | 0.845 |
Point d’ébullition | 60°C to 61°C (12 mmHg) |
Point d’éclair | 58°C (136°F) |
Odeur | Pleasant |
Indice de réfraction | 1.439 |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN1987 |
Beilstein | 1719713 |
Merck Index | 14,4700 |