Learn More
Trans-2-octénal, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Utilisé dans les arômes de mandarine, de cerise, de melon et d’orange, ainsi que comme agent de parfum. Il provoque des défauts de motricité dans la protéine fluorescente verte (GFP). C’est un agent antimicrobien qui détruit les champignons en supprimant leur capacité à se développer ou à se reproduire.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau. Soluble dans l’alcool et les huiles fixes.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’écart de l’air et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
Utilisé dans les arômes de mandarine, de cerise, de melon et d’orange, ainsi que comme agent de parfum. Il provoque des défauts de motricité dans la protéine fluorescente verte (GFP). C’est un agent antimicrobien qui détruit les champignons en supprimant leur capacité à se développer ou à se reproduire.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau. Soluble dans l’alcool et les huiles fixes.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’écart de l’air et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | trans-2-Octenal |
| Densité | 0.84 |
| Point d’ébullition | 84°C to 86°C (19 mmHg) |
| Point d’éclair | 71°C (160°F) |
| Odeur | Pleasant |
| Indice de réfraction | 1.45 |
| Quantité | 25 g |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Informations sur la solubilité | Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in alcohol and fixed oils. |
| Poids de la formule | 126.2 |
| Afficher plus |