Learn More
trans-2-hexène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11495956
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
trans-2-Hexene is used as a co monomer in the production of polyethylene. The use of trans-2-hexene, which is derived from 3-hexyne using sodium in liquid ammonia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trans-2-hexène est utilisé comme co-monomère dans la production de polyéthylène. Lʼutilisation de trans-2-hexène, qui est dérivée de 3-hexyne à lʼaide de sodium dans lʼammoniac liquide.
Solubilité
Mélange difficile.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4050-45-7
Formule moléculaire C6H12
Poids moléculaire (g/mol) 84.16
Numéro MDL MFCD00009473
Clé InChI RYPKRALMXUUNKS-HWKANZROSA-N
Synonyme trans-2-hexene, e-2-hexene, 2-hexene, e, hexene, isomer, hexene, isomers, unii-2tz30ggg1a, 2e-hexene, e-hex-2-ene, 2tz30ggg1a, 2-hexene, 2e
CID PubChem 639661
SMILES CCC\C=C\C
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-2-Hexene
Point de fusion -99°C
Densité 0.674
Point d’ébullition 68°C to 69°C
Point d’éclair −20°C (−4°F)
Odeur Mild
Indice de réfraction 1.394
Quantité 2.5 g
Numéro UN UN3295
Beilstein 1719020
Informations sur la solubilité Difficult to mix.
Nom IUPAC (2E)-hex-2-ène
Poids de la formule 84.16
Pourcentage de pureté 99%