Learn More
Trans-2-hexén-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11420823
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 928-95-0
Formule moléculaire C6H12O
Poids moléculaire (g/mol) 100.16
Numéro MDL MFCD00002927
Clé InChI ZCHHRLHTBGRGOT-SNAWJCMRSA-N
Synonyme trans-2-hexen-1-ol, trans-2-hexenol, 2-hexenol, e-hex-2-en-1-ol, e-2-hexen-1-ol, 2-hexen-1-ol, 2-hexen-1-ol, 2e, 3-propylallyl alcohol, 2-hexen-1-ol, e, 2-hexen-1-ol, trans
CID PubChem 5318042
SMILES CCC\C=C\CO
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-2-Hexen-1-ol
Densité 0.843
Point d’ébullition 158°C to 160°C
Point d’éclair 54°C (129°F)
Odeur Pleasant
Indice de réfraction 1.438
Quantité 25 g
Numéro UN UN1987
Beilstein 1719709
Nom IUPAC (2E)-hex-2-en-1-ol
Poids de la formule 100.16
Pourcentage de pureté 97%