Learn More
trans-1,2-dichloroéthylène, 99+ %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10481011
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 156-60-5
Formule moléculaire C2H2Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 96.94
Numéro MDL MFCD00062942
Clé InChI KFUSEUYYWQURPO-OWOJBTEDSA-N
Synonyme trans-1,2-dichloroethylene, trans-1,2-dichloroethene, e-1,2-dichloroethene, e-1,2-dichloroethylene, trans-dichloroethylene, trans-acetylene dichloride, 1,2-trans-dichloroethylene, acetylene dichloride, ethene, 1,2-dichloro-, 1e, dioform
CID PubChem 638186
ChEBI CHEBI:29027
Nom IUPAC E)-1,2-dichloroéthène
SMILES Cl\C=C\Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-1, 2-Dichloroethylene
Note relative au nom 99.7%
Point de fusion -50°C
Couleur Incolore
Densité 1.2600g/mL
Point d’ébullition 48°C
Point d’éclair 6°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CHClCHCl
Indice de réfraction 1.4450 to 1.447
Quantité 25 g
Beilstein 01, 188
Merck Index 15, 87
Gravité spécifique 1.26
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible
Stabilisateur 85 to 115ppm MEHQ
Poids de la formule 96.94
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • trans-1,2-Dichloroethylene, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.