Learn More
trans-1,2-dibromocyclohexane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15450288
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
trans-1,2-Dibromocyclohexane is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
trans-1,2-dibromocyclohexane est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7429-37-0
Formule moléculaire C6H10Br2
Poids moléculaire (g/mol) 241.95
Numéro MDL MFCD00003820
Clé InChI CZNHKZKWKJNOTE-PHDIDXHHSA-N
Synonyme trans-1,2-dibromocyclohexane, 1r,2r-1,2-dibromocyclohexane, +/--trans-1,2-dibromocyclohexane, cyclohexane,1,2-dibromo-,trans, trans-1,2-dibromcyclohexan, 1beta,2alpha-dibromocyclohexane, cyclohexane,2-dibromo-, trans, 1r,2r-1,2-bis bromanyl cyclohexane
CID PubChem 98506
Nom IUPAC (1R,2R)-1,2-dibromocyclohexane
SMILES Br[C@@H]1CCCC[C@H]1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-1,2-Dibromocyclohexane
Densité 1.784
Point d’ébullition 145°C (100 mmHg)
Point d’éclair >113°C (235°F)
Indice de réfraction 1.5515
Quantité 25 g
Poids de la formule 241.95
Pourcentage de pureté 99%