Learn More
Acide trans-1,2-diaminocyclohexane-N,N,N’,N’-tétraacétique monohydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10716571
Acide trans-1,2-diaminocyclohexane-N,N,N’,N’-tétraacétique monohydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10716571
100 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Code produit. 10716571
Marque: Thermo Scientific Acros 155001000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Acide trans-1,2-diaminocyclohexane-N,N,N,N-tétracétique monohydraté, 98 %, C14H24N2O9, numéro CAS-125572-95-4
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de chélation/complexation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 125572-95-4
Formule moléculaire C14H20N2O8
Poids moléculaire (g/mol) 344.32
Numéro MDL MFCD00149243,MFCD00066429,MFCD00003845
Clé InChI FCKYPQBAHLOOJQ-NXEZZACHSA-L
Synonyme 2,2',2,2'-trans-cyclohexane-1,2-diylbis azanetriyl tetraacetic acid hydrate, dcyta, trans-1,2-diaminocyclohexane-n,n,n',n'-tetraacetic acid monohydrate, 1,2-cyclohexanedinitrilotetraacetic acid, 2,2',2,2'-1r,2r-rel-cyclohexane-1,2-diylbis azanetriyl tetraacetic acid hydrate, trans-1,2-cyclohexanediaminetetraacetic acid monohydrate, cdta monohydrate, ctda monohydrate, chel-cd, chel r-cd
CID PubChem 2723844
SMILES [O-]C(=O)C[NH+](CC([O-])=O)[C@@H]1CCCC[C@H]1[NH+](CC([O-])=O)CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid monohydrate
Point de fusion >210.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H10[N(CH2CO2H)2]2·H2O
Quantité 100 g
Beilstein 13, IV, 9
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in most common organic solvents, soluble in alkali solutions
Nom IUPAC 2-{[(1R,2R)-2-[bis(carboxylatométhyle)azaniumyl]cyclohexyl](carboxylatométhyle)azaniumyl}acétate
Poids de la formule 364.35
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0465300 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/08/2024 Catalog Number155000025,155001000,155000250,155005000
Numéro de lotA0442561 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2023 Catalog Number155000025,155001000,155000250,155005000
Numéro de lotA0453234 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number155000025,155001000,155000250,155005000
Numéro de lotA0400330 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number155000025,155001000,155000250,155005000
Numéro de lotA0401549 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number155000025,155001000,155000250,155005000
compliance-icons
Identifiant produit
  • trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Nom du produit
Acide trans-1,2-diaminocyclohexane-N,N,N’,N’-tétraacétique monohydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >