Learn More
trans-1,2-cyclohexanediol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11307136
trans-1,2-cyclohexanediol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11307136
25 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Code produit. 11307136
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L07088.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
trans-1,2-Cyclohexanediol is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trans-1,2-cyclohexanediol est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1460-57-7
Formule moléculaire C6H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00063611
Clé InChI PFURGBBHAOXLIO-PHDIDXHHSA-N
Synonyme trans-1,2-cyclohexanediol, trans-cyclohexane-1,2-diol, 1r,2r-cyclohexane-1,2-diol, 1r,2r-trans-1,2-cyclohexanediol, 1,2-cyclohexanediol, 1r,2r-rel, trans-1,2-dihydroxycyclohexane, 1,2-cyclohexanediol, trans, l6tj aq bq&&trans, trans-1,2-cyclohexandiol, 1r,2r-1,2-cyclohexanediolAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 92886
ChEBI CHEBI:16931
Nom IUPAC (1R,2R)-cyclohexane-1,2-diol
SMILES O[C@@H]1CCCC[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-1,2-Cyclohexanediol
Point de fusion 101°C to 106°C
Point d’ébullition 231°C to 233°C
Point d’éclair 134°C (273°F)
Quantité 25 g
Beilstein 3193810
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform and methanol.
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté 98%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10249880 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/03/2024 Catalog NumberL07088.22,L07088.14
Numéro de lot61600487 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog NumberL07088.22,L07088.14
Numéro de lot5001P04N Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberL07088.22,L07088.14
Numéro de lot10147613 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberL07088.22,L07088.14
Numéro de lot5002L09S Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberL07088.22,L07088.14
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
trans-1,2-cyclohexanediol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >