Learn More
SGE™ Colonnes GC Trajan BP5MS-UI
Phase innovante pour l’analyse GC-MS en 5 % Les colonnes GC MS-UI BP5 polysilphénylène-siloxane 5 % sont un remplacement approprié pour DB-5ms Ultra Inert, DB-5ms, Rtx-5 MS, Rxi-5 MS, Rxi-5Sil MS, ZB-5ms, ZB-5MSi, SLB-5ms, Equity-5.
Marque:  SGE™ 0926201901
Code produit. 15512596
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Parfait pour votre analyse GC-MS en 5 %
  • Contenu en siphénylène optimisé pour une analyse générale par GC-MS
  • Faible ressuage pour optimiser le rapport signal/bruit
  • Désactivé pour fournir d’excellentes formes de pics
  • Testé individuellement avec un mélange d’essai difficile pour une excellente inertie garantie
  • Voir aussi revêtements adaptés
  • Épaisseur du film 0,25 μm
  • Température de fonctionnement -40°C à 330/350°C
Spécification
Spécification
Colonne GC
Analyse GC/MS à 5 %
Insert d’injection conique Agilent avec laine de quartz, joint torique préinstallé, désactivation T1, 4 mm x 78,5 mm
Pièce