Learn More
SGE™ Colonnes GC Trajan BP5MS-UI
Phase innovante pour l’analyse GC-MS en 5 % Les colonnes GC MS-UI BP5 polysilphénylène-siloxane 5 % sont un remplacement approprié pour DB-5ms Ultra Inert, DB-5ms, Rtx-5 MS, Rxi-5 MS, Rxi-5Sil MS, ZB-5ms, ZB-5MSi, SLB-5ms, Equity-5.
Marque: SGE™ 09262019
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Parfait pour votre analyse GC-MS en 5 %
- Contenu en siphénylène optimisé pour une analyse générale par GC-MS
- Faible ressuage pour optimiser le rapport signal/bruit
- Désactivé pour fournir d’excellentes formes de pics
- Testé individuellement avec un mélange d’essai difficile pour une excellente inertie garantie
- Voir aussi revêtements adaptés
- Épaisseur du film 0,25 μm
- Température de fonctionnement -40°C à 330/350°C
Spécification
Colonne GC | |
Analyse GC/MS à 5 % | |
Insert d’injection conique Agilent avec laine de quartz, joint torique préinstallé, désactivation T1, 4 mm x 78,5 mm | |
Boîte de 5 |